Läs mer
Cole-Parmer™ Slanghållare
Produktkod. 12693335
Change view
Håller:
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
12693335 0,2 ml rör Varje
12944025 0,5 ml rör Varje
11496608 1,5 ml rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12693335 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5190099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slanghållare för användning med mikrotiterplattor SSM5 och SSL5.
  • Tillbehörsrörshållare rymmer 0,2 mL eller 0,5 mL mikrocentrifugrör.
  • Två rörhållare kan användas samtidigt och hålls säkert på plats av den halkfria mattan.
  • Stuart™ Rörhållare; För användning med mikrotiterplattskakare där prover kräver kontrollerade temperatur- och/eller fuktighetsförhållanden, idealisk för placering i CO 2 -inkubatorer.
Specifikationer
Håller 0,2 ml rör
Rörkapacitet 0.2 mL
Produkttyp Slanghållare
För användning med (utrustning) Stuart™ Mikrotiterplattor SSM5 och SSL5
Förpackningsmängd 1 st.