Läs mer
Cole-Parmer™ Slanghållare
Produktkod. p-8011204
Håller:
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12693335
Brand: Cole-Parmer™ 5190099
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slanghållare för användning med mikrotiterplattor SSM5 och SSL5.
  • Tillbehörsrörshållare rymmer 0,2 mL eller 0,5 mL mikrocentrifugrör.
  • Två rörhållare kan användas samtidigt och hålls säkert på plats av den halkfria mattan.
  • Stuart™ Rörhållare; För användning med mikrotiterplattskakare där prover kräver kontrollerade temperatur- och/eller fuktighetsförhållanden, idealisk för placering i CO 2 -inkubatorer.
Specifikationer
Håller 0,2 ml rör
Rörkapacitet 0.2 mL
Produkttyp Slanghållare
För användning med (utrustning) Stuart™ Mikrotiterplattor SSM5 och SSL5
Förpackningsmängd 1 st.