Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ UC152D Model Hotplate Stirrer
Produktkod. 15215617
Change view
Max. Behållarstorlek:
15 l
Produktkod. Max. Behållarstorlek
15215617 15 l
1 options
Produktkod. 15215617 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6405.00 SEK
    5818.55 SEK / Paket med 1
    Save 586.45 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-01-2027
Denna Stuart™UC152D Model Hotplate Stirrer har en keramisk glastopp med utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Blinkande varningslampa, nätoberoende.
  • Noggrann temperaturkontroll med LED-indikatorskala.
  • Kompakt utrymmesbesparande design.
  • Omrörningsområde: 100 till 2000 r/min
  • Form: Fyrkantig
  • Storlek: 150 x 150 mm
Specifikationer
Material för toppplatta Glaskeramisk
Spänning 230 V
Inkluderar (2) 25 mm PTFE-belagda omrörningsstavar, integrerad montering för en retortstång
Säkerhetsfunktioner Blinkande varningslampa för hög temperatur, nätoberoende
Omrörningsfunktioner Kraftfulla magneter och motor ger omrörningshastigheter upp till 2000 r/min och kan blanda stora volymer.
Elektriska krav 230V, 50Hz, 550 W
Controllertyp Digital
Modell UC152D
Enda funktioner Varningslampa för hög temperatur blinkar när plattans temperatur är över 50 °C även när värmeplattan är avstängd och urkopplad från elnätet
Längd (engelska) 10 tum
Storlek 150 x 150 mm
Höjd (metrisk) 122 mm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 450 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 842 °F
Höjd (engelska) 4,8 tum
Frekvens 50 Hz
Bredd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) 255 mm
Bredd (engelska) 7 tum
Wattal 550 W
Vikt (engelska) 6.4 lb.
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Max. Behållarstorlek 15 l
Omrörningsområde 100 till 2000 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 255 x 180 x 122 mm