Läs mer
Cole-Parmer™ RE3022C membranvakuumpump
Pumptyp:
Vakuumpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Solid PTFE- och FFKM-konstruktion står emot de flesta lösningsmedel
- Reglera vakuumnivån med justeringsratten
- Integrerade uppfångningskrukor förhindrar att vätska tränger in
- 3 års garanti
- Tidigare artikelnummer RE3022C
Använd denna kompakta membranvakuumpump för generering av kemisk laboratorievakuum, speciellt väl lämpad för rotationsindunstning. Vakuumregulator med mätare och justeringsratt gör att du kan skapa idealiska vakuumförhållanden i labbet. Oljefri pump med integrerat fuktskydd är lågt underhåll.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| För användning med | För alla applikationer som kräver vakuumgenerering och är idealisk för användning med Stuart Roterande förångare |
| Pumptyp | Vakuumpump |
| Användningsområden | För alla applikationer som kräver vakuumgenerering och är idealisk för användning med Stuart Roterande förångare |
| Spänning | 230 V |