missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ STX16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15682635
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
400 μL
Förpackningsstorlek:
400µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15682635 400 μL 400µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15682635 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA548340
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with mouse based on sequence homology.

This gene encodes a protein that is a member of the syntaxin or t-SNARE (target-SNAP receptor) family. These proteins are found on cell membranes and serve as the targets for V-SNARES (vesicle-SNAP receptors) permitting specific synaptic vesicle docking and fusion. A microdeletion in the region of chromosome 20 where this gene is located has been associated with pseudohypoparathyroidism type Ib. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen STX16
Användningsområden Flow Cytometry, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen STX16
Genaccessionsnr. O14662
Gene Alias 4930401D03; 5430410K23Rik; 6330500A18Rik; AI648908; AW553605; CG1467; CG1467-PA; Dm Syx16; Dmel\CG1467; Dmel_CG1467; DmSyx16; dSyntaxin16; dSyx 16; dSyx16; MGC90328; RP11-261P9.3; STX16; Syn16; syntaxin; syntaxin 16; Syntaxin16; syntaxin-16; Syx; SYX16; Syx16-PA
Gensymboler STX16
Värd art Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 247-274 amino acids from the C-terminal region of human STX16.
Reningsmetod Antigen affinity chromatography, Protein A
Kvantitet 400 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8675
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.