Läs mer
Abnova™ STX5A Recombinant Protein
Produktkod. 16181112
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16181112
Brand: Abnova™ H00006811P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003155
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 6811
Molekylvikt (g/mol) 58.74
Namn STX5A (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSCRDRTQEFLSACKSLQTRQNGIQTNKPALRAVRQRSEFTLMAKRIGKDLSNTFAKLEKLTILAKRKSLFDDKAVEIEELTYIIKQDINSLNKQIAQLQDFVRAKGSQSGRHLQTHSNTIVVSLQSKLASMSNDFKSVLEVRTENLKQQRSRREQFSRAPVSALPLAPNHLGGGAVVLGAESHASKDVAIDMMDSRTSQQLQLIDEQDSYIQSRADTMQNIESTIVELGSIFQQLAHMVKEQEETIQRIDENVLGAQLDVEAAHSEILKYFQSVTSNRWLMVKIFLILIVFFIIFVVFLA
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias SED5/STX5A
Vanligt namn STX5
Gensymbol STX5
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution