Läs mer
AMPri Svarta nitrilhandskar
Produktkod. 31741078
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31741078 X-large
31741011 Liten
31740975 Intermediär
31741076 Betydande
31741023 X-Small
31741012 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31741078 Leverantör AMPri Leverantörsnummer 01181XL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Puderfria svarta nitrilhandskar för skydd och undersökningsanvändning; finns i storlekar XS till XXL.
  • Tillverkare: AMPri
  • Premium-nitrilkirurghandskar från märket Style by AMPri
  • Handskarna är gjorda av nitril
  • Den här varan är opulveriserad
  • Beläggning: klorerad inuti
  • Dessa nitrilundersökningshandskar har ingen extra längd (längd: 240 mm)
  • Svarta nitrilhandskar för engångsbruk
  • Passform: ambidextrous
  • Pålitlig premiumkvalitet
  • Konventionell engångsprodukt
  • Medicinteknisk klass: MD klass I
  • Sterilitet: icke-steril
  • Uppfyllda standarder: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 och EN 455-4
  • Nitrilhandskar med kemiskt skydd typ b
  • Nitrilkirurghandskar är lämpliga för alkoholhaltig, sura, torr och vattnig mat
  • Skydd mot mikroorganismer: virus, bakterier och svampar
  • Nitrilhandskar för användning inom myndigheter, utbildning, tandvård, industri, kroppsrelaterade tjänster, sjukhus, restaurangverksamhet och annan medicin.
  • AQL 1.5
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm