missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Styramate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styramate |
| CAS | 94-35-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Styramate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylethyl carbamate, 2-Phenyl-2-hydroxyethyl carbamate, Linaxar, Myospaz, NSC 115889, Sinaxar, Styramat, Styramate, Carbamic acid, beta-hydroxyphenethyl ester (6CI,7CI), beta-Hydroxyphenethyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-9(12)13-6-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6H2,(H2,10,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)OCC(O)c1ccccc1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?