missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Styrene-2,3,4,5,6-d5, CDN

Produktkod. 30321560
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321560 1 g -
30321146 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321560 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01261G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Styrene D5 (phenyl-D5)
CAS 5161-29-5
Molekylformel C8 2H5 H3
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-, Benzene-d5, ethenyl- (9 CI), Styrene-2,3,4,5,6-d5 (7 CI,8 CI), 6-Ethenylbenzene-1,2,3,4,5-d5, 2,3,4,5,6-Pentadeuteriostyrene, Styrene (ring-D5), Styrene D5, Styrene D5 (phenyl-D5)
InChI formel InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-ethenylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 109.18
Formel vikt 109.094 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.