Läs mer
Styren 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322072
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322072 1 ml
1 options
Produktkod. 30322072 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010506ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene
CAS 100-42-5
Analyt- eller komponentnamn Styrene
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C8 H8
Koncentration 2000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Styrene
InChI formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
LEDER C=Cc1ccccc1
IUPAC-namn Styren
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 104.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 104,0626 g/mol