Läs mer
Styren-4-sulfonsyra natriumsalthydrat, tekniker 90 %
Produktkod. 11382567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382567 25 g 25g
11372567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11685.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2695-37-6
Molekylformel C8H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00013379 MFCD00084449
InChI-nyckel XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC-namn natrium;4-etenylbensensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene-4-sulfonic acid sodium salt hydrate
Smältpunkt >320 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3575931
Formel vikt 206,20 (Vattenfattig)
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.