Läs mer
Styren-4-sulfonsyra natriumsalt
Produktkod. 11378828
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378828 50 g 50g
11388828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041690.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2695-37-6 | C8H7NaO3S | 206,19 g/mol
Styren-4-sulfonsyranatriumsalt ympas på poly(etersulfon)-membran för att bestämma fraktioneringen av proteiner med liknande molekylvikter. Det används som natriumbaserade jonbytarmembran för membrankapacitiv avjonisering (MCDI) för syntes. Det används i studien av sampolymerisationsegenskaper hos natriumstyrensulfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2695-37-6
Molekylformel C8H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00013379 MFCD00084449
InChI-nyckel XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-vinylbenzenesulfonate, sodium p-styrenesulfonate, sodium 4-styrenesulfonate, sodium p-styrene sulfonate, unii-0kp0v3og5g, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt, poly sodium 4-vinylbenzenesulfonate, 0kp0v3og5g, sodium 4-ethenylbenzenesulfonate, p-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3571582
IUPAC-namn natrium;4-etenylbensensulfonat
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Beilstein 3575931
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 206.19
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonic acid, 4-ethenyl-, sodiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.