Läs mer
Styren, 99%, stick. med 10-15 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivning
Styren används vid framställning av polystyren som kan användas i styva livsmedelsförpackningar, karosspaneler för bilar, vindkraftverksdelar, båtar, cd-fodral, kuvertfönster och många andra produkter. Andra användningsområden inkluderar kylskåpsfoder, medicinsk utrustning och små hushållsapparater. Det används som en prekursor för framställning av styren-butadiengummi, styren-butadienlatex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbensen (S-DVB) och styren-akrylnitrilharts (SAN), som används i gummi, plast, isolering, glasfiber, rör, mattor för bilar och båtdelar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Styren används vid framställning av polystyren som kan användas i styva livsmedelsförpackningar, karosspaneler för bilar, vindkraftverksdelar, båtar, cd-fodral, kuvertfönster och många andra produkter. Andra användningsområden inkluderar kylskåpsfoder, medicinsk utrustning och små hushållsapparater. Det används som en prekursor för framställning av styren-butadiengummi, styren-butadienlatex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbensen (S-DVB) och styren-akrylnitrilharts (SAN), som används i gummi, plast, isolering, glasfiber, rör, mattor för bilar och båtdelar.
Löslighet
Blandbar med koldisulfid, eter, metanol, bensen, toluen, etanol, n-heptan, koltetraklorid och aceton. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och koppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styrene |
| Namnnotering | stabiliserad med 10 till 15 ppm 4-tert-butylkatechol |
| Smältpunkt | -31 °C |
| Densitet | 0.906 |
| pH | Neutral |
| Kokpunkt | 145 °C till 146 °C |
| Flampunkt | 31 °C (88 °F) |
| Odör | Stickande lukt |
| Brytningsindex | 1.546 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Styrene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: Styrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.