Läs mer
Styren, 99%, stick. med 10-15 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11463960
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463960 100 mL 100ml
11408397 500 mL 500ml
11418397 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463960 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18481.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104,15 g/mol
Styren används vid framställning av polystyren som kan användas i styva livsmedelsförpackningar, karosspaneler för bilar, vindkraftverksdelar, båtar, cd-fodral, kuvertfönster och många andra produkter. Andra användningsområden inkluderar kylskåpsfoder, medicinsk utrustning och små hushållsapparater. Det används som en prekursor för framställning av styren-butadiengummi, styren-butadienlatex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbensen (S-DVB) och styren-akrylnitrilharts (SAN), som används i gummi, plast, isolering, glasfiber, rör, mattor för bilar och båtdelar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Styren används vid framställning av polystyren som kan användas i styva livsmedelsförpackningar, karosspaneler för bilar, vindkraftverksdelar, båtar, cd-fodral, kuvertfönster och många andra produkter. Andra användningsområden inkluderar kylskåpsfoder, medicinsk utrustning och små hushållsapparater. Det används som en prekursor för framställning av styren-butadiengummi, styren-butadienlatex, styren-isopren-styren (SIS), styren-divinylbensen (S-DVB) och styren-akrylnitrilharts (SAN), som används i gummi, plast, isolering, glasfiber, rör, mattor för bilar och båtdelar.
Löslighet
Blandbar med koldisulfid, eter, metanol, bensen, toluen, etanol, n-heptan, koltetraklorid och aceton. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och koppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-42-5
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
LEDER C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene
Namnnotering stabiliserad med 10 till 15 ppm 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -31 °C
Densitet 0.906
pH Neutral
Kokpunkt 145 °C till 146 °C
Flampunkt 31 °C (88 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2055
Beilstein 1071236
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8860
Löslighetsinformation Blandbar med koldisulfid, eter, metanol, bensen, toluen, etanol, n-heptan, koltetraklorid och aceton. Oblandbar med vatten.
IUPAC-namn styren
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Styrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.