missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Styrene-a-d1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styrene-alpha-d1 |
| CAS | 1193-80-2 |
| Molekylformel | C8 2H H7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene','ethenyl-1-d-, Styrene-α-d (6CI,7CI,8CI), Ethenyl-1-dbenzene, Styrene-α-d1, α-Deuteriostyrene, α-Deuterostyrene, Styrene-α-D1 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i2D |
| LEDER | [2H]C(=C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-deuterioethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.16 |
| Formel vikt | 105.0689 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?