Läs mer
Styrene-alpha-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styrene-alpha-d1 |
| CAS | 1193-80-2 |
| Molekylformel | C8 2 H H7 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethenyl-1-d-, Styrene-α-d (6 CI,7 CI,8 CI), Ethenyl-1-dbenzene, Styrene-α-d1, α-Deuteriostyrene, α-Deuterostyrene, Styrene-α-D1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i2D |
| LEDER | [2 H]C(=C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-deuterioethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.16 |
| Formel vikt | 105.0689 g/mol |
| Visa mer |