Läs mer
Styrene-beta,beta-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styrene beta,beta-d2 |
| CAS | 934-85-0 |
| Molekylformel | C8 2H2 H6 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethenyl-2,2-d2-, Styrene-β,β-d2 (6 CI,7 CI,8 CI), Ethenyl-2,2-d2benzene, Styrene-β-d2, β,β-Dideuteriostyrene, Styrene-β,β-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i1D2 |
| LEDER | [2 H]C(=Cc1ccccc1)[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterioethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.16 |
| Formel vikt | 106.0752 g/mol |
| Visa mer |