Läs mer
Styren-d{8}, 98 % (isotopiskt) stick. med 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395887 1 g 1g
11305897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11395887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043667.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
Styren-d{8} används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19361-62-7
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 112.201
MDL-nummer MFCD00044231
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Synonym styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8
PubChem CID 88025
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenyl)bensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Stabilized with 4-tert-butylcatechol, Isotopic
Densitet 0.979 g/mL
Flampunkt 31°C (88°F)
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.5445
Känslighet Air
Kvantitet 1 g
Kokpunkt 50°C to 51°C (25mmHg)
Linjär formel C6D5CD=CD2
UN-nummer UN2055
Beilstein 2327045
Löslighetsinformation It is soluble in water 0.24g/L (20°C).
Formel vikt 112.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.