Läs mer
Styren-d8, för NMR, 98+% atom D, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10125113 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125113 1 g Glasflaska 1g
10072360 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10125113 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175390010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19361-62-7
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 112.201
MDL-nummer MFCD00044231
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Synonym styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8
PubChem CID 88025
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioetenyl)bensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 98+ atom% D
Densitet 0.9700g/mL
Deuterium (D) 98.0% min.
Flampunkt 32°C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5443
Vatten 0.05% max. (Coulometric)
Kvantitet 1 g
Kokpunkt 50.0°C to 51.0°C (25.0mmHg)
Linjär formel C6D5CD=CD2
Formel vikt 112.22
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Styrene-d8, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller 4-tert-Butyl catechol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.