Läs mer
Styrene-d8 (Stabilized with Hydroquinone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Styrene D8 |
| CAS | 19361-62-7 |
| Molekylformel | C8 2H8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Styrene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-(ethenyl-1,2,2-d3)-, Benzene-d5','ethenyl-d3- (9CI), Styrene-d8 (8CI), 6-(Ethenyl-1,2,2-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Ethenyl-d3-benzene-d5, Perdeuterated styrene, Perdeuteriostyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]C(=C([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.2 |
| Formel vikt | 112.1128 |