Läs mer
Styrenoxid, 97+%
Produktkod. 10616714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616714 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10476950 10 mL Glasflaska 10ml
10795791 250 mL Glasflaska 250ml
10215140 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10616714 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132800025
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-09-3
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.15
MDL-nummer MFCD00005121
InChI-nyckel AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC-namn 2-fenyloxiran
LEDER C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene oxide
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 194.0°C
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5330 to 1.5360
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 17, 49
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Formel vikt 120.15
Procent renhet 97+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.