Läs mer
(+/-)-Styrenoxid, 98+%
Produktkod. 11312067
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312067 100 g 100g
11322067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11312067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07821.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120,151 g/mol
Styrenoxid används som mellanprodukt i medicin och parfym.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Styrenoxid används som mellanprodukt i medicin och parfym
.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-09-3
Molekylformel C8H8O
Molekylvikt (g/mol) 120.151
MDL-nummer MFCD00005121
InChI-nyckel AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC-namn 2-fenyloxiran
LEDER C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Styrene oxide
Smältpunkt -37 °C
Densitet 1.053
Kokpunkt 193 °C till 196 °C
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 108582
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 120.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.