Läs mer
Styren, ren, stabiliserad med 10-15 ppm tert-butylkatekol, Fisher Chemical™
Produktkod. 11428862 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Metallburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11428862 250 mL Amber glass bottle 250ml
10457460 1 L Amber glass bottle 1 L
10234450 2.5 L Amber glass bottle 2.5 L
12628655 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428862 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8480/07
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 100-42-5
Molekylformel C8H8
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00008612,MFCD00084450
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC-namn styrene
LEDER C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -31°C
Färg Colorless
Kokpunkt 145°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 250 mL
Ångdensitet 1.22
Formel vikt 104.15g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Styrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, 4-tert-Butyl catechol