missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Styrene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15899520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899520 100 mL 100ml
15886460 1 L 1 L
15896460 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15899520 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8076790100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.00 SEK
    545.00 SEK / 100ml
    Save 36.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Stabilized for synthesis

(stabilized) for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 100-42-5

Specifikationer

Smältpunkt -31°C
Densitet 0.906 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 145°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008612
Kvantitet 100 mL
Synonym Styrene, Phenylethylene, Vinylbenzene, Styrene
Molekylvikt (g/mol) 104.15
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.