Läs mer
Styren (stabiliserat med 4-tert-butylkatekol), TRC
Produktkod. 30137322
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137322 5 g
30138583 25 g
30040834 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6877905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-42-5
Molekylformel C8 H8
Molekylvikt (g/mol) 104.15
Synonym Styrene, Benzene, ethenyl-, Styrene (8CI), Ethenylbenzene, BYX 6, Cinnamene, EM 50, Maomin SM, NSC 62785, Phenethylene, Phenylethene, Phenylethylene, S 0095, STC, Styrol, Styrole, Styrolene, Styrolution PS 124N, Styropol SO, TTB 7302, Vinylbenzene, Vinylbenzol
IUPAC-namn Styren
LEDER C=Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Styrene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formel vikt 104.0626
Procent renhet >95%