missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SU 1498, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-cyano-3-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)prop-2-enamide |
| CAS | 168835-82-3 |
| Molekylformel | C25 H30 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SU 1498, (E)-2-Cyano-3-[4-hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)-2-propenamide, AG 1498, SU 1498, Tyrphostin SU 1498, (E)-2-Cyano-3-(4-hydroxy-3,5-diisopropylphenyl)-N-(3-phenylpropyl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+ |
| LEDER | CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O |
| IUPAC-namn | (E)-2-cyano-3-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.518 |
| Formel vikt | 390.231 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?