Läs mer
Tocris Bioscience™ SU 16f
Beskrivning
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU 16f |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 386.44 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.451 |