missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SU-5402 Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 210644-65-8 |
| Molekylformel | C19H20N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SU-5402 Ethyl Ester, 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-3-24-18(22)9-8-13-12(2)11-20-17(13)10-15-14-6-4-5-7-16(14)21-19(15)23/h4-7,10-11,20H,3,8-9H2,1-2H3,(H,21,23)/b15-10- |
| LEDER | CCOC(=O)CCc1c(C)c[nH]c1\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[4-methyl-2-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.37 |
| Formel vikt | 324.1474 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?