Läs mer
SU 5402, MedChemExpress
Beskrivning
SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU 5402 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 215543-92-3 |
| Färg | Brown |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(CCC1=C(NC=C1C)/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)O |
| Visa mer |