Learn More
SU 5402, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | SU 5402 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8- |
| Formel vikt | 296.1161 |