Läs mer
SU 5416, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU 5416 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8- |
| Formel vikt | 238.1106 |