Läs mer
SU11274, MedChemExpress
Produktkod. 16465696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465696 100 mg
16444918 10 mg
16441167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16465696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
SU11274 is a selective Met inhibitor with IC50 of 10 nM, but has no effects on PGDFRβ, EGFR or Tie2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SU11274
CAS 658084-23-2
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H30ClN5O4S
Kvantitet 100 mg
Synonym PKI-SU11274
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM)
LEDER O=S(C1=CC2=C(C=C1)NC(/C2=C/C3=C(C(C(N4CCN(CC4)C)=O)=C(N3)C)C)=O)(N(C)C5=CC=CC(Cl)=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 568.09
Formel vikt 568.09
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease