Läs mer
SU11652, TRC
Produktkod. 30418151
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30418151 1 mg
1 options
Produktkod. 30418151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6880481MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 326914-10-7
Molekylformel C22H27ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 414.93
Synonym SU11652, 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
IUPAC-namn 5-[(Z)-(5-chloro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
LEDER CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Formel vikt 414.1823