Läs mer
SU14813 maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16494008
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494008 10 mg 10mg
16440367 50 mg -
16416727 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494008 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10501A
MedChemExpress SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SU14813 maleate
CAS 849643-15-8
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H31FN4O8
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.03 mM)
LEDER O=C(NC[C@@H](CN1CCOCC1)O)C2=C(NC(/C=C3C(NC4=C\3C=C(C=C4)F)=O)=C2C)C.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 558.56
Formel vikt 558.56
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease