Läs mer
SU14813, MedChemExpress
Beskrivning
SU14813 is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU14813 |
| CAS | 627908-92-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27FN4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 44 mg/mL (99.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)NC(C=C2C(NC3=C2C=C(F)C=C3)=O)=C1C)NC[C@H](O)CN4CCOCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.48 |
| Formel vikt | 442.48 |
| Visa mer |