Läs mer
SU1498, MedChemExpress
Beskrivning
SU1498 (AG 1498) is a selective inhibitor of the VEGFR2
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU1498 |
| CAS | 168835-82-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AG 1498 Tyrphostin SU 1498 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.07 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)/C(C#N)=C/C2=CC(C(C)C)=C(O)C(C(C)C)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.52 |
| Visa mer |