Läs mer
SU5408, MedChemExpress
Beskrivning
SU5408 (VEGFR2 Kinase Inhibitor I) is a potent and cell-permeable inhibitor of VEGFR2 kinase with an IC50 of 70 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU5408 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15966-93-5 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18N2O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | VEGFR2 Kinase Inhibitor I |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (19.33 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |