Läs mer
SU6656, MedChemExpress
Beskrivning
SU6656 is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 280, 20, 130, 170 nM for Src, Yes, Lyn, and Fyn, respectively. SU6656 inhibits FAK phosphorylation at Y576/577, Y925, Y861 sites. SU6656 also inhibits p-AKT.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU6656 |
| CAS | 330161-87-0 |
| Färg | Orange |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H21N3O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (53.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(NC(/C2=C\C(N3)=CC4=C3CCCC4)=O)C=C1)(N(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.45 |
| Formel vikt | 371.45 |
| Visa mer |