Läs mer
SU9516, MedChemExpress
Beskrivning
SU9516 is a potent CDK2 inhibitor, with an IC50 of 22 nM, and also shows inhibitory effects on CDK1 and CDK4, with IC50s of 40, 200 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SU9516 |
| CAS | 377090-84-1 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H11N3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.51 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=C(OC)C=C2)/C1=C/C3=CN=CN3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.25 |
| Formel vikt | 241.25 |
| Visa mer |