Läs mer
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad
Produktkod. 15137025
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 och 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15137025
Brand: Grant Instruments™ SAP2S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar ett genomskinligt lock som inte droppar för förbättrad prestanda, minskad avdunstning och ökad energibesparing. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad ger en klar, vidvinkel LED-display för omedelbar försäkran om badets status.
  • Temperaturstabilitet± 0,2 ºC
  • Temperaturområde omgivningstemperatur +5 till 99°C
  • Unik Set and Forget™-teknik. Modern teknik för snabb uppvärmning och utmärkt temperaturnoggrannhet
  • Baden har tydliga ljud- och visuella larm och avancerat torrstarts- och torrkörningsskydd, vilket undviker skador om de av misstag slås på utan vatten eller badet körs torrt. Fyll bara på och starta om
  • 2-punkts användardefinierad kalibrering som säkerställer optimal noggrannhet för krävande testuppställningar
  • LED-display med 0,1°C-upplösning, frontpanelspärr för att förhindra oavsiktliga temperaturförändringar
  • Tre programmerbara temperaturförinställningar, nedräkningstimer från 1 till 999 min med hörbar summer för exakt reaktionstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vattenbad
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad DIN 12876-3
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C
För användning med (applikation) Provberedning, QA/QC-prover, uppvärmning av prover
Värmekapacitet 350 W (230 OCH 120V)
Inkluderar Dräneringsventil, bricka och lock
Modell SAP2s
Temperaturförinställningar Tre
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Garanti 3 år
Bredd (metrisk) 335 mm
Bredd (metrisk) Interiör 289 mm
Höjd (metrisk) 260 mm
Djup (metriskt) 215 mm
Djup (metrisk) interiör 139 mm
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Spänning 120/230 V
Wattal 0.35 kW
Frekvens 50/60 Hz