Läs mer
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad
Produktkod. 15187025
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 och 12 l
Modell:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
15187025 18 l SAP18 -
15157025 12 l SAP12 -
15127025 2 l SAP2 Varje
15177025 26 l SAP26 Varje
15147025 5 l SAP5 Varje
15167025 34 l SAP34 Varje
15197025 5 och 12 l SAPD Varje
15137025 2 l SAP2s Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15187025 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer SAP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16390.00 SEK
    14544.20 SEK / Paket med 1
    Save 1845.80 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Inkluderar ett genomskinligt lock som inte droppar för förbättrad prestanda, minskad avdunstning och ökad energibesparing. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro vattenbad ger en klar, vidvinkel LED-display för omedelbar försäkran om badets status.
  • Omgivningstemperatur +5 till 99°C i drift
  • Set and Forget™-teknik - snabb uppvärmning, exakt temperaturkontroll
  • Stabilitet± 0,2°C
  • 0,1°C inställningsupplösning
  • Justerbart övertemperaturlarm - skydda prover från överhettning
  • Avancerad torrstart och skydd mot torrgång
  • Lämplig för användning med värmeöverföringskulor (exklusive SAP2& SAP2S-modeller)
  • Dräneringsventil och transparent lock ingår
  • Timer och förinställningar
  • 120V& 230V-modeller tillgängliga
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 18 l
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C
Värmekapacitet 1400 w (230V) 1050 w (120V)
Modell SAP18
Temperaturförinställningar 3
Temperaturupplösning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 590 x 335 x 275 mm
Längd (metrisk) 590 mm
Längd (metrisk) Interiör 485 mm
Bredd (metrisk) 335 mm
Bredd (metrisk) Interiör 281 mm
Höjd (metrisk) 275 mm
Vikt (metrisk) 9.2 kg
Spänning 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz