Läs mer
Hoefer SUB Evo horisontellt elektroforessystem
Produktkod. 32180971
Change view
Kapacitet:
216 Samples
Produktkod. Kapacitet
32180971 216 Samples
1 options
Produktkod. 32180971 Leverantör Hoefer Leverantörsnummer SUB Evo
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9639.73 SEK
    8219.72 SEK / Paket med 1
    Save 1420.01 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Stöder högkapacitets nukleinsyreanalys med kapacitet för upp till två 96-brunnsplattor
  • Hög genomströmning: Kör upp till 216 prover, kompatibla med 8- eller 12-kanals pipetter
  • Sekventiell 8-kanals belastning: Effektiv drift och smidig resultatgranskning
  • Flexibel geluppsättning: Stöder geler upp till 25 x 17 cm med flera brickor och kammar
  • Lock utan plugg: Smidig drift samtidigt som elektroder skyddas
  • UV-transparent bricka: Möjliggör gelavbildning utan att ta bort
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EEC
Kapacitet 216 Samples
Detektionsmetod Ej tillämpligt
För användning med (applikation) Nukleinsyraanalys
För användning med (utrustning) SUB Evo horisontellt elektroforessystem
Gelkompatibilitet Ej tillämpligt
Gel storlek 16 x 17.5 cm
Max. Nuvarande 500 mA
Körtid 30 till 60 min.
Timer Ej tillämpligt
Typ Horisontell agaroselektroforesenhet
Gelens mått 25 x 17 cm, 17.5 x 17 cm, 7.5 x 17 cm
Antal Wells 18+36 Wells
Kvantitet 1 Pc.
Tjocklek (metriska) tänder 1.5 mm
Volym (metrisk) buffert 900 mL
Mått (L x B x H) 42.2 x 19.7 x 7.2 cm
Max. Spänning 1000 V
Spänning 100/240 V
Frekvens 50/60 Hz