Läs mer
Fisherbrand™ SUB-GEL Teaching Horizontal Gel Tank Package
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standardkammar: åtta x 8 prov, 1 mm MC (2 kammar per gel) |
| Enheten håller | Maximal gelkapacitet: Fyra minigeler på 70 mm x 70 mm |
| För användning med (applikation) | Demonstrera horisontell gelelektrofores för studenter |
| Typ | Teaching Gel Tank, 4 UV-brickor |
| Gelens mått | 7 x 7 cm (2,7 x 2,7 tum) |
| Inkluderar | Fyra 70 mm x 70 mm UV-brickor, åtta 8 provkammar, åtta gjutdammar, laststyrningar och kablar; Plus strömförsörjning (kat. nr 12643546) |
| Provstorlek | 64 prover med standardkamalternativ, 128 prover med valfria 16 provkammar |
| Volym (metrisk) buffert | 500 mL |
| Mått (L x B x H) | 26,5 x 17,5 x 9 cm (10,4 x 6,8 x 3,5 tum) |