Läs mer
Sampling Systems™ Sub Sampler
Produktkod. 15819361 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15819361
Brand: Sampling Systems™ 5073A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Sub Sampler är idealisk för vätskor inklusive som vatten, oljor, slam och mer.
  • Kontaktdelar är gjorda av gnistdämpande mässing
  • Flaskan kan enkelt tas bort med ett patenterat klicksystem
Specifikationer
Material Nickelpläterad mässing
Inkluderar Avtagbar glasflaska
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med (applikation) Vätskeprovtagning
Diameter (metrisk) 125 mm
Höjd (metrisk) 300 mm