Läs mer
Sampling Systems™ Sub Sampler Pro
Handla allt Sampling Systems Produkter
Material:
Nickelpläterad mässing
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sänk Sub Sampler Pro tills kolvenheten når botten av behållaren
- När kolvenheten träffar botten skjuts den uppåt så att provet kan komma in i enheten
- När provtagaren höjs kommer kolven att falla ned och försegla provtagaren
- Sänk Sub Sampler Pro i vätskan
- Dra i kontrolllinan på önskat djup för att höja kolven
- Detta gör att vätskan kommer in i provtagaren
- Släpp kontrolllinjen och kolven faller ner och försluter provet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |