Läs mer
Hoefer™ SUB6 Ubåtsgelelektroforesenhet PROMO
Produktkod. 11514494
Change view
Längd (metrisk) Gel:
10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Gel unitSize
11514494 10 cm Varje
1 options
Produktkod. 11514494 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SUB10
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Köp vilken som helst Hoefer™ horisontell elektroforesapparat och få en 25g flaska Agarose (HBGR14025)
  • Maximal kapacitet för 80 prover
  • Har avtagbar gelgjutbricka med ändpackningar som gör att geler kan gjutas direkt i tanken
  • Idealisk för rutinmässiga förberedande och analytiska elektroforestekniker
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
Typ Mini Plus ubåtsgelelektroforesenhet
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med silikonpackning, 1 mm tjock, 16-brunnars kammar, färgade laddningsremsor
Provstorlek 80
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (Fill) Metrisk 0.45 L
Mått (L x B) 9,05 x 6,4 tum. (23 x 16,5 cm)
Längd (engelska) 9,05 tum
Längd (engelska) Gel 3,9 tum.
Längd (metrisk) 23 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (engelska) 6,4 tum.
Width (engelska) Gel 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (metrisk) Gel 11.5 cm
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Spänning 300 V
Wattal 60 w
Amperage 200 mA