Läs mer
Thermo Scientific™ Subcellulär proteinfraktioneringssats för odlade celler
Produktkod. 10455924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10455924 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10455924 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78840
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Berika för odlade cellspecifika cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteiner på mindre än 3 timmar.
Utför segregering och berikning av proteiner från fem olika cellulära fack med Thermo Scientific™ Subcellulär proteinfraktioneringssats för odlade celler.
Satsen möjliggör stegvis separation och extraktion av cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteiner från däggdjursodlade celler. Extrakt erhållna med subcellulär proteinfraktioneringssats för odlade celler är kompatibla med en mängd olika nedströmsapplikationer inklusive Western blotting, proteinanalyser, elektroforetiska mobilitetsförskjutningsanalyser och reportergen- och enzymaktivitetsanalyser. Fraktionering av subcellulära proteiner möjliggör bedömning av proteinlokalisering och proteinberikning från specifika cellulära avdelningar. De Thermo Scientific Subcellular Protein Fractionation Kit innehåller en kombination av reagenser för stegvis lysis av celler till funktionella cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteinfraktioner på mindre än 3 timmar. Extrakt från varje subcellulärt fack har i allmänhet mindre än 15 % kontaminering mellan fraktionerna, vilket är tillräcklig renhet för de flesta experiment som studerar proteinlokalisering och omfördelning.
Höjdpunkter:
  • Koncis– extrahera funktionella cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteinfraktioner på mindre än tre timmar
  • Bekväm– utföra en enkel procedur utan att använda ultracentrifugering över gradienter
  • Komplett– få cytoplasmatiska, membran-, lösliga nukleära, kromatinbundna och cytoskelettproteinfraktioner från ett enda kit
  • Odlade celler– utvecklad och optimerad för användning med odlade däggdjursceller; för vävnadsprover använd Subcellular Fractionation Kit for Tissues, artikelnummer 87790
  • Kompatibel– användning med en mängd olika nedströmsapplikationer inklusive Western blotting, proteinanalyser, elektroforetiska mobilitetsförskjutningsanalyser och reportergen- och enzymaktivitetsanalyser
  • Småskalig– kit ger tillräckligt med reagens för att fraktionera 50 μcellpellets på 20 L vardera, motsvarande totalt 2 g cellpasta eller vävnad
Innehåller:
Fyra extraktionsbuffertar, mikrokocknukleasenzym, kalciumkloridlösning och proteashämmarcocktail
Rekommenderas för:
Extraktion och anrikning av proteiner från olika cellulära avdelningar; Separation och profilering av protein från cytoplasman, kärnan, membranet och cytoskelettet från samma cellprov; Studerar proteintranslokation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Subcellular Protein Fractionation Kit
Innehåll och lagring Upon receipt store kit at -20°C, or store individual components as indicated above. Kit is shipped with dry ice.
Form Liquid
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation
Tillräckligt för 50 Samples
Kvantitet 1 Kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride