Läs mer
Thermo Scientific™ Subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnader
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
115 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Thermo Scientific Subcellulär proteinfraktioneringskit för vävnad innehåller alla reagenser och vävnadssilar som krävs för att utföra cellfraktionering och anrikning av proteiner från fem olika cellulära fack inom 2 timmar.
Funktioner hos subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnad:
Optimerade —formuleringar och protokoll specifika för fraktionering av vävnad
Fullständig —erhålla cytoplasmatiska, membran-, lösliga nukleära, kromatinbundna och cytoskelettproteinfraktioner från ett enda kit
Tidseffektivt —extrahera funktionella proteinfraktioner utan ultracentrifugering på ca. 2 timmar
Bekväm —unik vävnadssil möjliggör snabb borttagning av vävnadsrester
Kompatibla —användningsextrakt för nedströmsapplikationer såsom proteinanalyser, Western blotting, proteinanalyser, elektroforetiska mobilitetsförskjutningsanalyser, reportergen- och enzymaktivitetsanalyser.
Mångsidiga —extraktproteiner från en mängd olika vävnadstyper, inklusive lever, hjärta, hjärna, njure, lunga och mjälte
Applikationer:
Få cytoplasmatiska, lösliga nukleära, kromatinbundna, membran- och cytoskelettproteiner från samma vävnadsprov
Profilera sjukdomstillstånd kontra normala vävnader för proteiner från cytoplasman, kärnan, membranet och cytoskelettet
Studera proteintranslokation i vävnader
Subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnad innehåller en unik 250 μM vävnadssil för att underlätta snabb separation av cellsuspension från vävnadsrester efter homogenisering. De optimerade reagensen möjliggör efterföljande stegvis extraktion av cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteiner från de återvunna cellerna med mindre än 15 % korskontaminering.
Subcellular Protein Fractionation Kit för Tissue innehåller fyra extraktionsbuffertar, vävnadssilar, ett stabiliserat nukleas och Thermo Scientific Halt Proteashämmare Cocktail. Varje kit har tillräckligt med reagens och vävnadssilar för att bearbeta och fraktionera 25 vävnadsprover upp till 200 mg vardera. Vävnaden homogeniseras i det första reagenset, vilket orsakar selektiv membranpermeabilisering, vilket frigör lösligt cytoplasmatiskt innehåll. Detta homogenat överförs till en vävnadssil för att avlägsna överskott av vävnadsrester. Det andra reagenset löser plasma-, mitokondrier- och ER-golgi-membran, men solubiliserar inte kärnmembranen. Efter att ha återvunnit intakta kärnor genom centrifugering, ger ett tredje reagens det lösliga kärnextraktet. En ytterligare kärnextraktion med mikrokocknukleas utförs för att frigöra kromatinbundna nukleära proteiner. Den återvunna olösliga pelleten extraheras sedan med det slutliga reagenset för att isolera cytoskelettproteiner.
Mer produktdata
Fraktionera subcellulära proteiner från vävnadsprover
Relaterade produkter
Subcellulär proteinfraktioneringssats för odlade celler
Funktioner hos subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnad:
Applikationer:
Subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnad innehåller en unik 250 μM vävnadssil för att underlätta snabb separation av cellsuspension från vävnadsrester efter homogenisering. De optimerade reagensen möjliggör efterföljande stegvis extraktion av cytoplasmatiska, membran-, kärnlösliga, kromatinbundna och cytoskelettproteiner från de återvunna cellerna med mindre än 15 % korskontaminering.
Subcellular Protein Fractionation Kit för Tissue innehåller fyra extraktionsbuffertar, vävnadssilar, ett stabiliserat nukleas och Thermo Scientific Halt Proteashämmare Cocktail. Varje kit har tillräckligt med reagens och vävnadssilar för att bearbeta och fraktionera 25 vävnadsprover upp till 200 mg vardera. Vävnaden homogeniseras i det första reagenset, vilket orsakar selektiv membranpermeabilisering, vilket frigör lösligt cytoplasmatiskt innehåll. Detta homogenat överförs till en vävnadssil för att avlägsna överskott av vävnadsrester. Det andra reagenset löser plasma-, mitokondrier- och ER-golgi-membran, men solubiliserar inte kärnmembranen. Efter att ha återvunnit intakta kärnor genom centrifugering, ger ett tredje reagens det lösliga kärnextraktet. En ytterligare kärnextraktion med mikrokocknukleas utförs för att frigöra kromatinbundna nukleära proteiner. Den återvunna olösliga pelleten extraheras sedan med det slutliga reagenset för att isolera cytoskelettproteiner.
Mer produktdata
Relaterade produkter
Subcellulär proteinfraktioneringssats för odlade celler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Formulering | Vätska |
| Beskrivning | Subcellulär proteinfraktioneringssats för vävnader, 115 ml, färglös, flytande, luktfri, pH-intervall 7,4 till 7,6, löslig i varmt och kallt vatten, förvaras vid– °20 C, används för proteinrening och isolering, studera proteintranslokation i vävnader |
| Produkttyp | Subcellulär proteinfraktioneringssats |
| Odör | Luktfri |
| Löslighet | Kallt vatten, varmt vatten |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Kit, vätska |
| För användning med (applikation) | Proteinbiologi, proteinrening och isolering, cellys och fraktionering, subcellulär fraktionering |
| Kvantitet | 115 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Subcellular Protein Fractionation Kit for Tissues
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride