Läs mer
Suberanilic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberanilic Acid-d5 |
| CAS | 1217115-53-1 |
| Molekylformel | C14H14D5NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 8-Oxo-8-(phenylamino)octanoic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18)/i3D,4D,5D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)CCCCCCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 8-oxo-8-(2,3,4,5,6-pentadeuterioanilino)octanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.34 |
| Formel vikt | 254.1679 |