Läs mer
Suberanilic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberanilic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vikt | 249.1365 |